Få mere at vide
4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxamide |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H8N2O2/c11-10(14)7-5-12-8-4-2-1-3-6(8)9(7)13/h1-5H,(H2,11,14)(H,12,13) |
| Formel vægt | 188.0586 |