Få mere at vide
4-(Oxiranylmethyl)morpholine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-(Oxiranylmethyl)morpholine Hydrochloride |
| CAS | 104118-92-5 |
| Molekylær formel | C7H14ClNO2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-(2-Oxiranylmethyl)morpholine Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO2.ClH/c1-3-9-4-2-8(1)5-7-6-10-7;/h7H,1-6H2;1H |
| SMIL | Cl.C(C1CO1)N2CCOCC2 |
| IUPAC navn | 4-(oxiran-2-ylmethyl)morpholine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 179.64 |
| Formel vægt | 179.0713 |