Få mere at vide
4-OH-Pyriproxyfen (4'-OH-Pyr) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol |
| CAS | 159600-61-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C20H19NO4 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 4’-Hydroxy-Pyriproxyfen, Pyriproxyfen-4'-hydroxy, 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3 |
| SMIL | CC(COc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)Oc3ccccn3 |
| Vis mere |