Få mere at vide
4-OH-Pyriproxyfen (4'-OH-Pyr) 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30315828
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30315828 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30315828 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16662550AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
CAS 159600-61-0
Analyt- eller komponentnavne 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C20H19NO4
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 4’-Hydroxy-Pyriproxyfen, Pyriproxyfen-4'-hydroxy, 4-[4-[2-(2-Pyridinyloxy)propoxy]phenoxy]phenol
InChI formel InChI=1S/C20H19NO4/c1-15(24-20-4-2-3-13-21-20)14-23-17-9-11-19(12-10-17)25-18-7-5-16(22)6-8-18/h2-13,15,22H,14H2,1H3
SMIL CC(COc1ccc(Oc2ccc(O)cc2)cc1)Oc3ccccn3
IUPAC navn 4-[4-(2-pyridin-2-yloxypropoxy)phenoxy]phenol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 337.37
Mængde 1 ml
Formel vægt 337.1314 g/mol