Få mere at vide
4-Octyne, 98+%
Artikelnummer. 10072920 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10072920 10 mL Glasflaske 10ml
10117463 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10072920 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223520100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1942-45-6 | C8H14 | 110.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1942-45-6
Molekylær formel C8H14
Molekylvægt (g/mol) 110.2
MDL nummer MFCD00009471
InChI nøgle GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-octyne, dipropylacetylene, 1,2-dipropylacetylene, di-n-propylacetylene, acmc-209ey0, 4-octyne 5g, n-c3h7c.$.cc3h7, 3,3?-dihexyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 16029
IUPAC navn okt-4-yn
SMIL CCCC#CCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Octyne
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -103.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7500g/mL
Kogepunkt 131.0°C to 132.0°C
Flammepunkt 29°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Brydningsindeks 1.4240 to 1.4260
Mængde 10 mL
Beilstein 01, III, 1006
Specifik vægtfylde 0.75
Formel vægt 110.2
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Octyne
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.