Få mere at vide
4-Octylphenol, TRC
Artikelnummer. 30409135
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30409135 1 g
1 options
Artikelnummer. 30409135 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2937751G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-n-Octylphenol
CAS 1806-26-4
Molekylær formel C14 H22 O
Mængde 1 g
Synonym 4-Octylphenol, Phenol','4-octyl- (9CI','ACI), 4-Octylphenol (ACI), Phenol','p-octyl- (6CI','7CI','8CI), 4-n-Octylphenol, p-(n-Octyl)phenol, p-Octylphenol
InChI formel InChI=1S/C14H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(15)12-10-13/h9-12,15H,2-8H2,1H3
SMIL CCCCCCCCc1ccc(O)cc1
IUPAC navn 4-octylphenol
Molekylvægt (g/mol) 206.32
Formel vægt 206.1671