Få mere at vide
4-Octylphenol Monoethoxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Octylphenol-mono-ethoxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)18-14-13-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3 |
| Formel vægt | 250.1933 |
| Procent renhed | >95% |