Få mere at vide
4-Octylphenol-d4 Monoethoxylate (Major), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Octylphenol-d4 Monoethoxylate |
| CAS | 1346602-86-5 |
| Molekylær formel | C16H22D4O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-(4-Octylphenoxy)ethanol-d4, 2-(p-Octylphenoxy)ethanol-d4, Ethylene Glycol p-Octylphenyl-d4 Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C16H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-15-9-11-16(12-10-15)18-14-13-17/h9-12,17H,2-8,13-14H2,1H3/i9D,10D,11D,12D |
| SMIL | OCCOC1=C([2H])C([2H])=C(CCCCCCCC)C([2H])=C1[2H] |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.4 |
| Formel vægt | 254.2184 |