Få mere at vide
4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 292.1109 |