Få mere at vide
4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Artikelnummer. 30423931
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Artikelnummer. Mængde
30423931 2.5 g
1 options
Artikelnummer. 30423931 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO2314152.5G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6149-03-7
Molekylær formel C14H21NaO3S
Molekylvægt (g/mol) 292.37
IUPAC navn sodium;4-octylbenzenesulfonate
SMIL [Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Octylbenzenesulfonic Acid Sodium Salt
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Formel vægt 292.1109