missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4'-Octylacetophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-Octylacetophenone |
| CAS | 10541-56-7 |
| Molekylær formel | C16H24O |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3 |
| SMIL | O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1 |
| IUPAC navn | 1-(4-octylphenyl)ethan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.36 |
| Formel vægt | 232.18 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?