Få mere at vide
4'-Octylacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30410055
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30410055 10 g
1 options
Artikelnummer. 30410055 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO26803010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4'-Octylacetophenone
CAS 10541-56-7
Molekylær formel C16H24O
Mængde 10 g
Synonym 1-(4-Octylphenyl)ethanone, NSC 168987, p-Octylacetophenone, p-n-Octylacetophenone
InChI formel InChI=1S/C16H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)14(2)17/h10-13H,3-9H2,1-2H3
SMIL O=C(C)C1=CC=C(CCCCCCCC)C=C1
IUPAC navn 1-(4-octylphenyl)ethan-1-one
Molekylvægt (g/mol) 232.36
Formel vægt 232.18