Få mere at vide
4'-O-Methylresveratrol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-O-Methylresveratrol |
| CAS | 33626-08-3 |
| Molekylær formel | C15 H14 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediol, 5-[(1E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-, 1,3-Benzenediol, 5-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-, (E)-, 3,5-Stilbenediol, 4'-methoxy-, (E)- (8CI), 5-[(1E)-2-(4-Methoxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, (E)-3,5-Dihydroxy-4'-methoxystilbene, 3,5-Dihydroxy-4'-methoxy-trans-stilbene, 4-Methoxyresveratrol, 4'-O-Methylresveratrol, BML 233, Deoxyrhapontigenin, Desoxyrhapontigenin, Resveratrol 4'-methyl ether, trans-3,5-Dihydroxy-4'-methoxystilbene |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-18-15-6-4-11(5-7-15)2-3-12-8-13(16)10-14(17)9-12/h2-10,16-17H,1H3/b3-2+ |
| SMIL | COc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)cc1 |
| IUPAC navn | 5-[(E)-2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 242.0943 |