Få mere at vide
4-O-Methyl honokiol, MedChemExpress
Beskrivelse
4-O-Methyl honokiol is a natural neolignan isolated from Magnolia officinalis, acts as a PPARγ agonist, and inhibtis NF-κB activity, used for cancer and inflammation research.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-Methyl honokiol |
| CAS | 68592-15-4 |
| Farve | Orange Red |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H20O2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (356.68 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | OC1=CC=C(CC=C)C=C1C2=CC=C(OC)C(CC=C)=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 280.36 |
| Formel vægt | 280.36 |
| Vis mere |