Få mere at vide
4-O-Methyl-D-glucuronsyre, TRC
Artikelnummer. 30179255
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30179255 2.5 mg 2.5mg
30179059 1 mg -
30179048 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179255 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3228082.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2463-49-2
Molekylær formel C7 H12 O7
Molekylvægt (g/mol) 208.17
Synonym 4-O-Methylglucuronic Acid
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-trihydroxy-3-methoxy-6-oxohexansyre
SMIL CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formel vægt 208.0583