missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-O-Methyl-D-glucuronic Acid, TRC

Artikelnummer. 30179059
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30179059 1 mg -
30179255 2.5 mg 2.5mg
30179048 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179059 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3228081MG

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2463-49-2
Molekylær formel C7 H12 O7
Molekylvægt (g/mol) 208.17
Synonym 4-O-Methylglucuronic Acid
IUPAC navn (2S,3S,4R,5R)-2,4,5-trihydroxy-3-methoxy-6-oxohexanoic acid
SMIL CO[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)C=O)[C@H](O)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-O-Methyl-D-glucuronic Acid linear
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12O7/c1-14-6(5(11)7(12)13)4(10)3(9)2-8/h2-6,9-11H,1H3,(H,12,13)/t3-,4+,5-,6-/m0/s1
Formel vægt 208.0583
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.