Få mere at vide
4’-O-Hexanoyldaidzein, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-O-Hexanoyldaidzein |
| CAS | 602329-51-1 |
| Molekylær formel | C21 H20 O5 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H20O5/c1-2-3-4-5-21(24)25-16-9-6-14(7-10-16)19-13-18(23)17-11-8-15(22)12-20(17)26-19/h6-13,22H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCC(=O)Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3ccc(O)cc3O2 |
| IUPAC navn | [4-(7-hydroxy-4-oxochromen-2-yl)phenyl] hexanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 352.38 |
| Formel vægt | 352.1311 |