Få mere at vide
4’-O-Desmethyl-3-O-acetylpapaveroxine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-O-Desmethyl-3-O-acetylpapaveroxine |
| CAS | 1642137-73-2 |
| Molekylær formel | C23 H25 N O8 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (2-Formyl-3,4-dimethoxyphenyl)((R)-4-hydroxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)methyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C23H25NO8/c1-12(26)32-22(14-5-6-16(28-3)21(29-4)15(14)10-25)19-18-13(7-8-24(19)2)9-17-23(20(18)27)31-11-30-17/h5-6,9-10,19,22,27H,7-8,11H2,1-4H3/t19-,22?/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(C(OC(=O)C)[C@@H]2N(C)CCc3cc4OCOc4c(O)c23)c(C=O)c1OC |
| IUPAC navn | [(2-formyl-3,4-dimethoxyphenyl)-[(5R)-4-hydroxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]methyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 443.446 |
| Formel vægt | 443.158 |