Få mere at vide
4-O-Des(difluoromethyl) Roflumilast, TRC
Artikelnummer. 30351627
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30351627 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30351627 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD28905525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
CAS 475271-62-6
Molekylær formel C16 H14 Cl2 N2 O3
Mængde 25 mg
Synonym 3-(Cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloro-4-pyridinyl)-4-hydroxybenzamide
InChI formel InChI=1S/C16H14Cl2N2O3/c17-11-6-19-7-12(18)15(11)20-16(22)10-3-4-13(21)14(5-10)23-8-9-1-2-9/h3-7,9,21H,1-2,8H2,(H,19,20,22)
SMIL Oc1ccc(cc1OCC2CC2)C(=O)Nc3c(Cl)cncc3Cl
IUPAC navn 3-(cyclopropylmethoxy)-N-(3,5-dichloropyridin-4-yl)-4-hydroxybenzamide
Molekylvægt (g/mol) 353.2
Formel vægt 352.0381