Få mere at vide
4-O-beta-Glucopyranosyl-cis-coumaric alphacid (>80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-beta-Glucopyranosyl-cis-coumaric alphacid |
| CAS | 117405-48-8 |
| Molekylær formel | C15H18O8 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | (2Z)-3-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-2-propenoic Acid, (Z)-p-Coumaric Acid 4-O-β-D-glucopyranoside, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-cis-p-coumaric Acid, cis-p-Coumaric Acid 4-O-β-D-glucopyranoside |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18O8/c16-7-10-12(19)13(20)14(21)15(23-10)22-9-4-1-8(2-5-9)3-6-11(17)18/h1-6,10,12-16,19-21H,7H2,(H,17,18)/b6-3-/t10-,12-,13+,14-,15?/m1/s1 |
| SMIL | OC(/C=C\C1=CC=C(OC2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C=C1)=O |
| IUPAC navn | (Z)-3-[4-[(3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.3 |
| Formel vægt | 326.1002 |