Få mere at vide
4-O-Beta-Galactopyranosyl-D-mannopyrase-octaacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-beta-Galactopyranosyl-D-mannopyrase-octaacetate |
| CAS | 20880-65-3 |
| Molekylær formel | C28 H38 O19 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C28H38O19/c1-11(29)37-9-19-21(39-13(3)31)23(40-14(4)32)26(43-17(7)35)28(46-19)47-22-20(10-38-12(2)30)45-27(44-18(8)36)25(42-16(6)34)24(22)41-15(5)33/h19-28H,9-10H2,1-8H3/t19-,20-,21+,22-,23+,24+,25+,26-,27?,28+/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](COC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5S)-4,5,6-triacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 678.59 |
| Formel vægt | 678.2007 |