Få mere at vide
4-O-Beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30010621
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010621 500 mg
30009588 10 mg
30009134 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010621 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG154850500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20869-27-6
Molekylær formel C12 H22 O11
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Synonym D-Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Mannopyranose, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Epilactose
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4R,5S)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-O-beta-Galactopyranosyl-D-mannopyranoside
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 500 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8+,9-,10-,11?,12+/m1/s1
Formel vægt 342.1162
Procent renhed >95%