missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-O-(Beta-D-2' ',3' ',4' ',6' '-Tetraacetyl-glucopyranosyl)-4-nitrophloretin, TRC

Artikelnummer. 30421099
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421099 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421099 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT28077510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-O-(beta-D-2'',3'',4'',6''-Tetraacetyl-glucopyranosyl)-4-nitrophloretin
CAS 82628-87-3
Molekylær formel C29 H31 N O15
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C29H31NO15/c1-14(31)40-13-24-26(41-15(2)32)27(42-16(3)33)28(43-17(4)34)29(45-24)44-20-11-22(36)25(23(37)12-20)21(35)10-7-18-5-8-19(9-6-18)30(38)39/h5-6,8-9,11-12,24,26-29,36-37H,7,10,13H2,1-4H3/t24-,26-,27+,28-,29-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c(C(=O)CCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c(O)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[3,5-dihydroxy-4-[3-(4-nitrophenyl)propanoyl]phenoxy]oxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 633.55
Formel vægt 633.1694
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.