Få mere at vide
4’-O-(Beta-D-2' ',3' ',4' ',6' '-Tetraacetyl-glucopyranosyl)-4-nitrophloretin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4'-O-(beta-D-2'',3'',4'',6''-Tetraacetyl-glucopyranosyl)-4-nitrophloretin |
| CAS | 82628-87-3 |
| Molekylær formel | C29 H31 N O15 |
| Mængde | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H31NO15/c1-14(31)40-13-24-26(41-15(2)32)27(42-16(3)33)28(43-17(4)34)29(45-24)44-20-11-22(36)25(23(37)12-20)21(35)10-7-18-5-8-19(9-6-18)30(38)39/h5-6,8-9,11-12,24,26-29,36-37H,7,10,13H2,1-4H3/t24-,26-,27+,28-,29-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c(C(=O)CCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c(O)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[3,5-dihydroxy-4-[3-(4-nitrophenyl)propanoyl]phenoxy]oxan-2-yl]methyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 633.55 |
| Formel vægt | 633.1694 |