missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-O-(Beta-D-2' ',3' ',4' ',6' '-Tetraacetyl-glucopyranosyl)-4-nitrophloretin, TRC

Artikelnummer. 30416493
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30416493 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30416493 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2807755MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-O-(beta-D-2'',3'',4'',6''-Tetraacetyl-glucopyranosyl)-4-nitrophloretin
CAS 82628-87-3
Molekylær formel C29 H31 N O15
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C29H31NO15/c1-14(31)40-13-24-26(41-15(2)32)27(42-16(3)33)28(43-17(4)34)29(45-24)44-20-11-22(36)25(23(37)12-20)21(35)10-7-18-5-8-19(9-6-18)30(38)39/h5-6,8-9,11-12,24,26-29,36-37H,7,10,13H2,1-4H3/t24-,26-,27+,28-,29-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c(C(=O)CCc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])c(O)c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[3,5-dihydroxy-4-[3-(4-nitrophenyl)propanoyl]phenoxy]oxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 633.55
Formel vægt 633.1694
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.