missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-O-Benzyloxy Ezetimibe, TRC

Artikelnummer. 30342049
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30342049 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30342049 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2863105MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-O-Benzyl Ezetimibe
CAS 163222-32-0
Molekylær formel C31 H27 F2 N O3
Mængde 5 mg
Synonym (3R,4S)-1-(4-Fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-azetidinone, 2-Azetidinone, 1-(4-fluorophenyl)-3-[3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-, [3R-[3α(S*),4β]]-, (3R,4S)-4-[(4-Benzyloxy)phenyl]-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-2-azetidinone, 1-(4-Fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-benzyloxyphenyl)azetidin-2-one, 4'-O-Benzyloxy Ezetimibe
InChI formel InChI=1S/C31H27F2NO3/c32-24-10-6-22(7-11-24)29(35)19-18-28-30(34(31(28)36)26-14-12-25(33)13-15-26)23-8-16-27(17-9-23)37-20-21-4-2-1-3-5-21/h1-17,28-30,35H,18-20H2/t28-,29+,30-/m1/s1
SMIL O[C@@H](CC[C@@H]1[C@H](N(C1=O)c2ccc(F)cc2)c3ccc(OCc4ccccc4)cc3)c5ccc(F)cc5
IUPAC navn (3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-phenylmethoxyphenyl)azetidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 499.55
Formel vægt 499.1959
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.