missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4’-O-Benzyl Oxyphenbutazone, TRC

Artikelnummer. 30334145
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30334145 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30334145 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB287600100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4'-O-Benzyl Oxyphenbutazone
CAS 31603-00-6
Molekylær formel C26 H26 N2 O3
Mængde 100 mg
Synonym 4-Butyl-2-phenyl-1-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-3,5-pyrazolidinedione, 1-[p-(Benzyloxy)phenyl]-4-butyl-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione
InChI formel InChI=1S/C26H26N2O3/c1-2-3-14-24-25(29)27(21-12-8-5-9-13-21)28(26(24)30)22-15-17-23(18-16-22)31-19-20-10-6-4-7-11-20/h4-13,15-18,24H,2-3,14,19H2,1H3
SMIL CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(OCc3ccccc3)cc2)c4ccccc4
IUPAC navn 4-butyl-1-phenyl-2-(4-phenylmethoxyphenyl)pyrazolidine-3,5-dione
Molekylvægt (g/mol) 414.5
Formel vægt 414.1943
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.