missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-O-Benzyl Dopamine, TRC

Artikelnummer. 30332175
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30332175 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30332175 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27638510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-O-Benzyl Dopamine
CAS 94026-91-2
Molekylær formel C15H17NO2
Mængde 10 mg
Synonym 5-(2-Aminoethyl)-2-(benzyloxy)phenol, 5-(2-Aminoethyl)-2-(phenylmethoxy)phenol
InChI formel InChI=1S/C15H17NO2/c16-9-8-12-6-7-15(14(17)10-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10,17H,8-9,11,16H2
SMIL NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(O)c1
IUPAC navn 5-(2-aminoethyl)-2-phenylmethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 243.3
Formel vægt 243.1259
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.