Få mere at vide
4-O-Benzyl Dopamine, TRC
Artikelnummer. 30333337
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30333337 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30333337 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB27638525MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 4-O-Benzyl Dopamine
CAS 94026-91-2
Molekylær formel C15H17NO2
Mængde 25 mg
Synonym 5-(2-Aminoethyl)-2-(benzyloxy)phenol, 5-(2-Aminoethyl)-2-(phenylmethoxy)phenol
InChI formel InChI=1S/C15H17NO2/c16-9-8-12-6-7-15(14(17)10-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10,17H,8-9,11,16H2
SMIL NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(O)c1
IUPAC navn 5-(2-aminoethyl)-2-phenylmethoxyphenol
Molekylvægt (g/mol) 243.3
Formel vægt 243.1259