missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-O-Benzyl Dopamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-Benzyl Dopamine |
| CAS | 94026-91-2 |
| Molekylær formel | C15H17NO2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-(2-Aminoethyl)-2-(benzyloxy)phenol, 5-(2-Aminoethyl)-2-(phenylmethoxy)phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H17NO2/c16-9-8-12-6-7-15(14(17)10-12)18-11-13-4-2-1-3-5-13/h1-7,10,17H,8-9,11,16H2 |
| SMIL | NCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(O)c1 |
| IUPAC navn | 5-(2-aminoethyl)-2-phenylmethoxyphenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 243.3 |
| Formel vægt | 243.1259 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?