missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-O-Benzyl-3-hydroxy Tyrosol Alpha-Acetate-3-Sulfate Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30338808
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30338808 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30338808 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB2790605MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-O-Benzyl-3-hydroxy Tyrosol alpha-Acetate-3-Sulfate Sodium Salt
CAS 1797006-03-1
Molekylær formel C17H17NaO7S
Mængde 5 mg
Synonym 2-(3-Sulfooxy-4-benzyloxyphenyl)ethyl Acetate
InChI formel InChI=1S/C17H18O7S.Na/c1-13(18)22-10-9-14-7-8-16(17(11-14)24-25(19,20)21)23-12-15-5-3-2-4-6-15;/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CC(=O)OCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OS(=O)(=O)[O-])c1
IUPAC navn sodium;[5-(2-acetyloxyethyl)-2-phenylmethoxyphenyl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 388.37
Formel vægt 388.0593
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.