missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-O-Benzyl-3-hydroxy Tyrosol Alpha-Acetate-3-Sulfate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-Benzyl-3-hydroxy Tyrosol alpha-Acetate-3-Sulfate Sodium Salt |
| CAS | 1797006-03-1 |
| Molekylær formel | C17H17NaO7S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-(3-Sulfooxy-4-benzyloxyphenyl)ethyl Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O7S.Na/c1-13(18)22-10-9-14-7-8-16(17(11-14)24-25(19,20)21)23-12-15-5-3-2-4-6-15;/h2-8,11H,9-10,12H2,1H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CC(=O)OCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OS(=O)(=O)[O-])c1 |
| IUPAC navn | sodium;[5-(2-acetyloxyethyl)-2-phenylmethoxyphenyl] sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 388.37 |
| Formel vægt | 388.0593 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?