missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-O-Benzyl-3-acetyloxy Tyrosol Alpha-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-Benzyl-3-acetyloxy Tyrosol alpha-Acetate |
| CAS | 1798042-57-5 |
| Molekylær formel | C19H20O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 3-Acetyloxy-4-(phenylmethoxy)-benzeneethanol 1-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20O5/c1-14(20)22-11-10-16-8-9-18(19(12-16)24-15(2)21)23-13-17-6-4-3-5-7-17/h3-9,12H,10-11,13H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OCCc1ccc(OCc2ccccc2)c(OC(=O)C)c1 |
| IUPAC navn | 2-(3-acetyloxy-4-phenylmethoxyphenyl)ethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.36 |
| Formel vægt | 328.1311 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?