Få mere at vide
4-O-Alpha-D-Glucopyranosylmoranoline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-a-D-Glucopyranosylmoranoline |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO9/c14-2-4-11(7(17)5(16)1-13-4)22-12-10(20)9(19)8(18)6(3-15)21-12/h4-20H,1-3H2/t4-,5+,6-,7-,8-,9+,10-,11-,12-/m1/s1 |
| Formel vægt | 325.1373 |