Få mere at vide
4-O-(Alpha-D-Galactopyranosyl)-D-galactose, TRC
Artikelnummer. 30179548
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30179548 2.5 mg 2.5mg
30179044 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30179548 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG1547552.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13117-26-5
Molekylær formel C12 H22 O11
Molekylvægt (g/mol) 342.3
Synonym D-Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl- (7CI), Galactose, 4-O-α-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-α-D-Galactopyranosyl-D-galactose, 4α-Galactobiose, Galabiose, α-D-Galp-(1-4)-D-Gal, 4-O-(α-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
IUPAC navn (2R,3R,4S,5R,6R)-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3R,4R,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3,4,5-triol
SMIL OC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)C(O)O[C@@H]2CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-O-(a-D-Galactopyranosyl)-D-galactose
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10+,11?,12-/m1/s1
Formel vægt 342.1162