missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-O-Acetyl-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-Alpha-D-mannopyranosyl)-1,2-ethylidene-Beta-D-mannopyranose, TRC

Artikelnummer. 30310507
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30310507 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30310507 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1737601MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-O-Acetyl-3,6-di-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl)-1,2-ethylidene-beta-D-mannopyranose
CAS 230953-17-0
Molekylær formel C38H52O25
Mængde 1 mg
Synonym O-2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl-(1-3)-O-[2,3,4,6-tetra-O-acetyl-alpha-D-mannopyranosyl-(1-6)]-1,2-O-ethylidene-beta-D-mannopyranose Acetate
InChI formel InChI=1S/C38H52O25/c1-14(39)48-11-24-27(51-16(3)41)30(54-19(6)44)33(56-21(8)46)36(60-24)50-13-26-29(53-18(5)43)32(35-37(61-26)59-23(10)58-35)63-38-34(57-22(9)47)31(55-20(7)45)28(52-17(4)42)25(62-38)12-49-15(2)40/h23-38H,11-13H2,1-10H3/t23?,24?,25?,26?,27-,28+,29-,30?,31?,32?,33?,34?,35?,36+,37-,38+/m1/s1
SMIL CC1O[C@@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]3OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](O[C@H]4O[C@H](COC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]4OC(=O)C)[C@@H]2O1
IUPAC navn [(3R,6S)-6-[[(3aS,6R)-6-acetyloxy-2-methyl-7-[(2S,5S)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan-2-yl]oxy-5,6,7,7a-tetrahydro-3aH-[1,3]dioxolo[4,5-b]pyran-5-yl]methoxy]-3,4,5-triacetyloxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 908.8
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.