missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-O-Acetyl-2,5-anhydro-1,3-O-isopropylidene-6-trityl-D-glucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-O-Acetyl-2,5-anhydro-1,3-O-isopropylidene-6-trityl-D-gluci |
| CAS | 65729-83-1 |
| Molekylær formel | C30 H32 O6 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H32O6/c1-21(31)34-27-25(35-26-19-32-29(2,3)36-28(26)27)20-33-30(22-13-7-4-8-14-22,23-15-9-5-10-16-23)24-17-11-6-12-18-24/h4-18,25-28H,19-20H2,1-3H3/t25-,26+,27-,28-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)O[C@@H]1[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)O[C@H]5COC(C)(C)O[C@@H]15 |
| IUPAC navn | [(4aS,6R,7R,7aR)-2,2-dimethyl-6-(trityloxymethyl)-4a,6,7,7a-tetrahydro-4H-furo[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 488.57 |
| Formel vægt | 488.2199 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?