missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

4-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-b-D-xylopyranosyl)-D-xylopyranose 1,2,3-Triacetate, TRC

Artikelnummer. 30449920
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449920 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7652201G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 4-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl)-D-xylopyranose 1,2,3-Triacetate
CAS 183954-79-2
Molekylær formel C22H30O15
Mængde 1 g
Synonym 4-O-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-xylopyranosyl)-D-xylopyranose Triacetate, (3R,4S,5R)-5-(((2S,3R,4S,5R)-3,4,5-Triacetoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2,3,4-triyl Triacetate
InChI formel InChI=1S/C22H30O15/c1-9(23)31-15-7-30-22(20(35-13(5)27)17(15)32-10(2)24)37-16-8-29-21(36-14(6)28)19(34-12(4)26)18(16)33-11(3)25/h15-22H,7-8H2,1-6H3/t15-,16-,17+,18+,19-,20-,21?,22+/m1/s1
SMIL CC(=O)O[C@@H]1CO[C@@H](O[C@@H]2COC(OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]2OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-6-[(3R,4S,5R)-4,5,6-triacetyloxyoxan-3-yl]oxyoxan-3-yl] acetate
Molekylvægt (g/mol) 534.46
Formel vægt 534.1585
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.