Få mere at vide
4-Nonylphenol (blanding af forgrenede kædeisomerer) (teknisk kvalitet), TRC
Artikelnummer. 30477478
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30477478 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30477478 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN65043550ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nonylphenol
CAS 84852-15-3
Molekylær formel C15 H24 O
Mængde 50 mL
Synonym Phenol','4-nonyl-','branched, Nonylphenol, Monononylphenol, Nonylphenol (technical), 4-Nonylphenol (mixture of branched chain isomers)
InChI formel InChI=1S/3C15H24O/c1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-6-8-15(16)9-7-14;1-5-11(2)12(3)9-13(4)14-7-6-8-15(16)10-14;1-5-11(2)12(3)10-13(4)14-8-6-7-9-15(14)16/h6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3;6-8,10-13,16H,5,9H2,1-4H3;6-9,11-13,16H,5,10H2,1-4H3
SMIL CCC(C)C(C)CC(C)c1ccc(O)cc1.CCC(C)C(C)CC(C)c2cccc(O)c2.CCC(C)C(C)CC(C)c3ccccc3O
IUPAC navn 2-(4,5-dimethylheptan-2-yl)phenol; 3-(4,5-dimethylheptan-2-yl)phenol; 4-(4,5-dimethylheptan-2-yl)phenol
Molekylvægt (g/mol) 204.3
Formel vægt 660.5481