Få mere at vide
4-Nonylphenol, 99%, blanding af isomerer
Artikelnummer. 10762022 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10762022 1 kg Glasflaske 1kg
10165363 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10762022 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 416240010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 84852-15-3 | C15H24O | 220,356 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84852-15-3
MDL nummer MFCD00002396
InChI nøgle SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenol, 2-nonyl, nonyl phenol, o-nonylphenol, nonyl, phenol,nonyl, 2-n-nonyl-phenol, ortho-n-nonyl-phenol, acmc-209t6o, bidd:er0079, nonylphenol, mixture of isomers
PubChem CID 67296
IUPAC navn 2-nonylphenol
SMIL CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nonylphenol
Navn note Blanding af isomerer
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.9400g/mL
Kogepunkt 293,0 °C til 297,0 °C
Flammepunkt 141 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C15H24O
Brydningsindeks 1,5105 til 1,5165
Mængde 1 kg
Merck Index 14, 6681
Specifik vægtfylde 0.94
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: praktisk talt uopløselig. Andre opløseligheder: praktisk talt uopløseligt i fortyndet aq. Nej, opløseligt i benzen, klorerede opløsningsmidler, anilin, alchol, ethylenglycol
Molekylvægt (g/mol) 220.35
Formel vægt 220.35
Procent renhed 99%
Fysisk form Viskøs væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Nonylphenol, mixture of isomers
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361fd-Mistænkes for at skade forplantningsevnen. Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.