Få mere at vide
4-nonylphenol, TRC
Artikelnummer. 30481664
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481664 100 mg
30467254 1 g
30479095 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN650430100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 104-40-5
Molekylær formel C15 H24 O
Molekylvægt (g/mol) 220.35
Synonym Phenol, 4-nonyl-, Phenol, p-nonyl- (6CI,8CI), 4-Nonylphenol, 4-n-Nonyl phenol, p-NP, p-Nonylphenol, p-n-Nonylphenol, 4-n-Nonylphenol, 4-Nonylphenol
IUPAC navn 4-nonylphenol
SMIL CCCCCCCCCc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nonylphenol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H24O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(16)13-11-14/h10-13,16H,2-9H2,1H3
Formel vægt 220.1827
Procent renhed >95%