missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nonyl Phenol-glucuronide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nonyl Phenol-glucuronide |
| CAS | 207725-23-3 |
| Molekylær formel | C21 H32 O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | β-D-Glucopyranosiduronic acid 4-Nonylphenyl |
| InChI formel | InChI=1S/C21H32O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-14-10-12-15(13-11-14)27-21-18(24)16(22)17(23)19(28-21)20(25)26/h10-13,16-19,21-24H,2-9H2,1H3,(H,25,26)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCCCCCc1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)C(=O)O)cc1 |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-(4-nonylphenoxy)tetrahydropyran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 396.47 |
| Formel vægt | 396.2148 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?