Få mere at vide
4-Nonyl Phenol Diethoxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-n-Nonylphenol-diethoxylate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3 |
| Formel vægt | 308.2351 |
| Procent renhed | >95% |