Få mere at vide
4-nonylphenol-13C6 monoethoxylat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nonyl Phenol-13C6 Monoethoxylate |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-16-10-12-17(13-11-16)19-15-14-18/h10-13,18H,2-9,14-15H2,1H3/i10+1,11+1,12+1,13+1,16+1,17+1 |
| Formel vægt | 270.2291 |