missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
4-Nonyl Phenol-13C6 Diethoxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | p-n-Nonylphenol diethoxylate ring-13C6 |
| CAS | 1346602-11-6 |
| Molekylær formel | 13C6 C13 H32 O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2-[2-(4-nonylphenoxy)ethoxy]ethanol-13C6, 2-[2-(p-Nonylphenoxy)ethoxy]ethanol-13C6, 4-n-Nonylphenol Diethoxylate-13C6, Diethylene Glycol Mono-p-nonylphenyl Ether-13C6, Diethylene Glycol p-Nonylphenyl Ether-13C6, EON 2-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-18-10-12-19(13-11-18)22-17-16-21-15-14-20/h10-13,20H,2-9,14-17H2,1H3/i10+1,11+1,12+1,13+1,18+1,19+1 |
| SMIL | CCCCCCCCC[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCOCCO)[13cH][13cH]1 |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-nonyl(1,2,3,4,5,6-13C6)cyclohexa-1,3,5-trien-1-yl)oxyethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 314.41 |
| Formel vægt | 314.255 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?