Få mere at vide
4-Nitrotoluen, TRC
Artikelnummer. 30471007
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30471007 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30471007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN5723255G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrotoluene
CAS 99-99-0
Molekylær formel C7 H7 N O2
Mængde 5 g
Synonym Benzene','1-methyl-4-nitro-, Toluene','p-nitro- (8CI), 1-Methyl-4-nitrobenzene, 4-Methyl-1-nitrobenzene, 4-Methylnitrobenzene, 4-Nitrotoluene, 4-Nitrotoluol, NSC 9579, PNT, p-Methylnitrobenzene, p-Nitrotoluene, para-Nitrotoluene
InChI formel InChI=1S/C7H7NO2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5H,1H3
SMIL Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-methyl-4-nitrobenzen
Molekylvægt (g/mol) 137.14
Formel vægt 137.0477