Få mere at vide
4-nitrothiophenol (indeholder dimer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Nitrothiophenol |
| CAS | 1849-36-1 |
| Molekylær formel | C6H5NO2S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4-Nitrobenzenethiol, 4-Nitrophenyl Mercaptan, NSC 128182, p-Nitrobenzenethiol, p-Nitrophenyl Mercaptan, p-Nitrothiophenol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO2S/c8-7(9)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H |
| SMIL | C1=C(C=CC(=C1)S)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | 4-nitrobenzenethiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 155.17 |
| Formel vægt | 155.0041 |