Få mere at vide
4-nitrothiophenol, 96%
Artikelnummer. 15465488
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15465488 25 g 25g
15455488 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15465488 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59240.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1849-36-1 | C6H5NO2S | 155,171 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske
produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Delvist opløseligt i vand og chloroform
.
Bemærkninger
Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 4 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1849-36-1
Molekylær formel C6H5NO2S
Molekylvægt (g/mol) 155.171
MDL nummer MFCD00007343
InChI nøgle AXBVSRMHOPMXBA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrothiophenol, 4-nitrobenzenethiol, p-nitrothiophenol, benzenethiol, 4-nitro, p-nitrophenyl mercaptan, p-nitrobenzenethiol, benzenethiol, p-nitro, 4-nitrobenzene-1-thiol, 4-nitrothiophenolate, 4-nitro-benzenethiol
PubChem CID 15809
SMIL C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrothiophenol
Smeltepunkt 72°C to 77°C
Mængde 25 g
Beilstein 606924
Opløselighedsinformation Partly soluble in water and chloroform.
Formel vægt 155.17
Procent renhed 80%
Grad Teknisk