Få mere at vide
4-nitrothiobenzamid, 97%
Artikelnummer. 15498657
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498657 5 g 5g
15488657 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498657 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52140.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 26060-30-0 | C7H6N2O2S | 182,197 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 26060-30-0
Molekylær formel C7H6N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 182.197
MDL nummer MFCD06150000
InChI nøgle MDBQPBMIZPCKAJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrobenzothioamide, 4-nitro-thiobenzamide, 4-nitrobenzene-1-carbothioamide, 4-nitrothiobenzamide, benzenecarbothioamide,4-nitro, benzenecarbothioamide, 4-nitro, p-nitrothiobenzamide, 4-nitro-benzenecarbothioamide, 4-nitrobenzene-carbothioamide, amino 4-nitrophenyl methane-1-thione
PubChem CID 3000564
IUPAC navn 4-nitrobenzencarbothioamid
SMIL C1=CC(=CC=C1C(=S)N)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrothiobenzamide
Mængde 5 g
Formel vægt 182.2
Procent renhed 97%