Få mere at vide
4-nitrothioanisol, 98%
Artikelnummer. 11489866
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489866 5 g 5g
11499866 25 g 25g
11409876 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20339.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 701-57-5 | C7H7NO2S | 169,198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 701-57-5
Molekylær formel C7H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 169.198
MDL nummer MFCD00010868
InChI nøgle NEZGPRYOJVPJKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitrothioanisole, 1-methylthio-4-nitrobenzene, methyl 4-nitrophenyl sulfide, 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-methylthio-4-nitro, methyl 4-nitrophenyl sulphide, 1-methylsulfanyl-4-nitro-benzene, pubchem10631, 4-methylthio nitrobenzene
PubChem CID 96109
IUPAC navn 1-methylsulfanyl-4-nitrobenzen
SMIL CSC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 4-Nitrothioanisole
Smeltepunkt 66 °C til 72 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1817928
Formel vægt 169.2
Procent renhed 98%