Få mere at vide
4-Nitrosopiperazine-1-ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aripiprazole Impurity 30 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13N3O2/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h10H,1-6H2 |
| Formel vægt | 159.1008 |